missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Mirabegron, TRC

Artikelnummer. 17982685
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982685 100 mg
17910885 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17982685 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM364895100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1796931-48-0
Molekylær formel C21 H24 N4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 396.5059
Synonym (S)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)amino)ethyl)phenyl)acetamide, Mirabegron Impurity 1, ent-Mirabegron, 4-Thiazoleacetamide, 2-amino-N-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide
IUPAC navn 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide
SMIL Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCNC[C@@H](O)c3ccccc3)cc2)cs1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Mirabegron
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m1/s1
Formel vægt 396.162
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.