Få mere at vide
(S)-Metolachor, MedChemExpress
Beskrivelse
(S)-Metolachor, a derivative of aniline, is a major pesticide in use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Metolachor |
| CAS | 87392-12-9 |
| Farve | Colorless |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H22ClNO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (352.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N(C1=C(C)C=CC=C1CC)[C@@H](C)COC)CCl |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.79 |
| Formel vægt | 283.79 |
| Vis mere |