Få mere at vide
S-Metolachlor, TRC
Artikelnummer. 30475674
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30475674 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30475674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33871325MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Metolachlor
CAS 87392-12-9
Molekylær formel C15 H22 Cl N O2
Mængde 25 mg
Synonym Acetamide, 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-, (S)-, (S)-Metolachor, Brawl, Dual Gold, Dual II Magnum, Pennant Magnum, S-Metholachlor, S-Metolachlor, α-Metolachlor
InChI formel InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/t12-/m0/s1
SMIL CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)COC)C(=O)CCl
IUPAC navn 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(2S)-1-methoxypropan-2-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 283.79
Formel vægt 283.1339