missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
S-Metolachlor Metabolite CGA 50720, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Metolachlor CGA 50720 |
| CAS | 152019-74-4 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | S-Metolachlor CGA 50720, Acetic acid, [(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoacetic acid, CGA 50720 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)12-10(13)11(14)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMIL | CCc1cccc(C)c1NC(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-ethyl-6-methylanilino)-2-oxoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vægt | 207.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?