Få mere at vide
S-Methylisothiouroniumsulfat, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Methylisothiouronium sulfate |
| Smeltepunkt | ∼235 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 1.28 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3917217 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 278.38 |
| Procent renhed | ≥98% |