Få mere at vide
S-Methylisothiouronium sulfate, 98+%
Artikelnummer. 11428883
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428883 100 g 100g
11453980 250 g 250g
11438883 500 g 500g
11448883 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11428883 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11044.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 867-44-7 | C4H14N4O4S3 | 278.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 867-44-7
Molekylær formel C4H14N4O4S3
Molekylvægt (g/mol) 278.36
MDL nummer MFCD00013055
InChI nøgle BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
PubChem CID 13347
IUPAC navn methylcarbamimidothioat;svovlsyre
SMIL CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale S-Methylisothiouronium sulfate
Smeltepunkt ∼235°C (decomposition)
Tæthed 1.28
Mængde 100 g
Beilstein 3917217
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 278.38
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.