Få mere at vide
S-Methyldihydroziprasidone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Methyldihydroziprasidone |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25ClN4OS/c1-29-20-5-3-2-4-17(20)22(24)27-10-8-26(9-11-27)7-6-15-12-16-13-21(28)25-19(16)14-18(15)23/h2-5,12,14,24H,6-11,13H2,1H3,(H,25,28) |
| Formel vægt | 428.1438 |