Få mere at vide
S-Methyl Tiopronin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Methyl Tiopronin |
| CAS | 87254-91-9 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O3 S |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(11-2)6(10)7-3-5(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| SMIL | CSC(C)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-methylsulfanylpropanoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.22 |
| Formel vægt | 177.046 |