Få mere at vide
S-methylthiobutyrat, 98%
Artikelnummer. 11439667
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439667 25 g 25g
11429667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22144.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2432-51-1 | C5H10OS | 118,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2432-51-1
Molekylær formel C5H10OS
Molekylvægt (g/mol) 118.194
MDL nummer MFCD00009872
InChI nøgle GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl thiobutyrate, butanethioic acid, s-methyl ester, methyl thiolbutyrate, methanethiol butyrate, methanethiol n-butyrate, butyric acid, thio-, s-methyl ester, s-methyl thiobutanoate, unii-2p1e432myz, methyl thiobutanoate, methyl thiobutyrate natural
PubChem CID 62444
IUPAC navn S-methylbutanthioat
SMIL CCCC(=O)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Methyl thiobutyrate
Tæthed 0.966
Kogepunkt 142 °C til 143 °C
Flammepunkt 34 °C (93 °F)
Brydningsindeks 1.462
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1848987
Formel vægt 118.2
Procent renhed 98%