Få mere at vide
S-methylthiobutyrat, 98%
Artikelnummer. 11429667
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429667 5 g 5g
11439667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22144.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 2432-51-1 | C5H10OS | 118,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2432-51-1
Molekylær formel C5H10OS
Molekylvægt (g/mol) 118.194
MDL nummer MFCD00009872
InChI nøgle GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl thiobutyrate, butanethioic acid, s-methyl ester, methyl thiolbutyrate, methanethiol butyrate, methanethiol n-butyrate, butyric acid, thio-, s-methyl ester, s-methyl thiobutanoate, unii-2p1e432myz, methyl thiobutanoate, methyl thiobutyrate natural
PubChem CID 62444
IUPAC navn S-methylbutanthioat
SMIL CCCC(=O)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Methyl thiobutyrate
Tæthed 0.966
Kogepunkt 142 °C til 143 °C
Flammepunkt 34 °C (93 °F)
Brydningsindeks 1.462
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1848987
Formel vægt 118.2
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • S-Methyl thiobutyrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: S-Methyl thiobutyrate