Få mere at vide
S-methylthioacetat, 98+%
Artikelnummer. 11489563
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489563 100 g 100g
11469563 5 g 5g
11479563 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12400.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1534-08-3 | C3H6OS | 90,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1534-08-3
Molekylær formel C3H6OS
Molekylvægt (g/mol) 90.14
MDL nummer MFCD00014989
InChI nøgle OATSQCXMYKYFQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl thioacetate, methylthioacetate, ethanethioic acid, s-methyl ester, methanethiol acetate, thioacetic acid s-methyl ester, methyl thiolacetate, methyl ethanethioate, unii-pf2d4mwx79, ch3c o sch3, acetic acid, thio-, s-methyl ester
PubChem CID 73750
ChEBI CHEBI:51280
IUPAC navn S-methylethanethioat
SMIL CC(=O)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Methyl thioacetate
Tæthed 1.024
Kogepunkt 97 °C til 99 °C
Flammepunkt 12 °C (54 °F)
Lugt Ubehageligt
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 91.14
Procent renhed ≥98%