Få mere at vide
S-Methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499325
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499325 5 g 5g
15489325 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499325 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51774.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185165-63-2
Molekylær formel C7H9IN2S
Molekylvægt (g/mol) 280.127
MDL nummer MFCD12026517
InChI nøgle CDHPZLSIZALDRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl-4-pyridylthioimidate hydroiodide, 4-methylsulfanylcarboximidoylpyridine hydroiodide, s-methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
PubChem CID 46736575
IUPAC navn methyl pyridine-4-carboximidothioate;hydroiodide
SMIL CSC(=N)C1=CC=NC=C1.I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
Smeltepunkt 182°C to 186°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 280.13
Procent renhed 96%