Få mere at vide
S-methyl N, N-diethylthiocarbamat, TRC
Artikelnummer. 30137679
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137679 50 mg
30133593 100 mg
17923225 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30173050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37174-63-3
Molekylær formel C6 H13 N O S
Molekylvægt (g/mol) 147.24
Synonym Disulfiram Impurity 3
IUPAC navn S-methyl N,N-diethylcarbamothioat
SMIL CCN(CC)C(=O)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NOS/c1-4-7(5-2)6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
Formel vægt 147.0718
Procent renhed >95%