Få mere at vide
S-Methyl-N, N-diethylthiocarbamat Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30010301
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010301 5 mg
30010319 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010301 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3017805MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140703-15-7
Molekylær formel C6 H13 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 163.24
Synonym Disulfiram Impurity 4
IUPAC navn N,N-diethyl-1-methylsulfinylformamid
SMIL CCN(CC)C(=O)S(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2S/c1-4-7(5-2)6(8)10(3)9/h4-5H2,1-3H3
Formel vægt 163.0667