Få mere at vide
S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfone |
| CAS | 155514-79-7 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O3 S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3S/c1-4-7(5-2)6(8)11(3,9)10/h4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | N,N-diethyl-1-methylsulfonylformamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.24 |
| Formel vægt | 179.0616 |