Få mere at vide
S-methylmetanethiolsulfonat, 97%
Artikelnummer. 10171043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10171043 1 g Glasflaske 1g
10793514 5 g Glasflaske 5g
10197783 25 g Glasflaske 25g
11945731 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10171043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.00 DKK
    366.65 DKK / 1g
    Spare 50.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2949-92-0 | C2H6O2S2 | 126,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2949-92-0
Molekylær formel C2H6O2S2
Molekylvægt (g/mol) 126.19
MDL nummer MFCD00007565
InChI nøgle XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl methanethiosulfonate, methyl methanethiolsulfonate, methyl methanethiosulfonate, s-methyl methanesulfonothioate, methanesulfonothioic acid, s-methyl ester, methyl methanesulfonothioate, s-methyl methanethiolsulfonate, methanethiosulfonic acid s-methyl ester, s-methyl methanethiosulphonate, methanesulfonylsulfanyl methane
PubChem CID 18064
ChEBI CHEBI:74357
IUPAC navn methylsulfonylsulfanylmethan
SMIL CSS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Methyl methanethiolsulfonate
Tæthed 1.2270g/mL
Kogepunkt 69,0 °C til 71,0 °C (0,4 mmHg)
Flammepunkt 87 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SO2SCH3
Brydningsindeks 1.5118
Mængde 1 g
Fieser 05,454; 07,243; 12,325; 01,169; 10,107; 16,99
Specifik vægtfylde 1.227
Formel vægt 126.19
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • S-Methyl methanethiolsulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.