Få mere at vide
S-Methyl-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | S-Methyl-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 135.0354 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |