Learn More
S-Methyl-L-cysteine-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | S-Methyl-L-cysteine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D3 |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |