Få mere at vide
S-Methyl-isothiouronium Hemisulfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Methyl-isothiouronium Hemisulfate |
| CAS | 867-44-7 |
| Molekylær formel | C2H6N2S.1/2H2SO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Carbamimidothioic Acid Methyl Ester Sulfate, S-Methyl-isothiouronium Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | methylcarbamimidothioat; Svovlsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.14 |
| Formel vægt | 278.0177 |