Få mere at vide
S-Methyl-isothiouronium Hemisulfat, TRC
Artikelnummer. 30484123
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30484123 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30484123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31496010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Methyl-isothiouronium Hemisulfate
CAS 867-44-7
Molekylær formel C2H6N2S.1/2H2SO4
Mængde 10 mg
Synonym Carbamimidothioic Acid Methyl Ester Sulfate, S-Methyl-isothiouronium Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMIL CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn methylcarbamimidothioat; Svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 139.14
Formel vægt 278.0177