missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
S-Methyl-isothiouronium-13C Hemisulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Methyl-isothiouronium-13C Hemisulfate |
| CAS | 113899-62-0 |
| Molekylær formel | C13CH6N2S . 1/2H 2SO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Carbamimidothioic-13C Acid Methyl Ester Sulfate, S-Methyl-isothiouronium-13C Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2S.H2O4S/c1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)/i2+1; |
| SMIL | N[13C](SC)=N.O=S(O)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.18 |
| Formel vægt | 140.015 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?