Få mere at vide
S-Methyl Fenitrothion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Methyl Fenitrothion |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(13,14-2)17-3/h4-6H,1-3H3 |
| Formel vægt | 277.0174 |