Få mere at vide
S-Methyl Ergothioneine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Methyl Ergothioneine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3O2S/c1-13(2,3)8(9(14)15)5-7-6-11-10(12-7)16-4/h6,8H,5H2,1-4H3,(H-,11,12,14,15) |
| Formel vægt | 243.1041 |