missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-Methyl ent-Ramipril, TRC

Artikelnummer. 30420811
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420811 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420811 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR1109951MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale S-Methyl ent-Ramipril
CAS 129939-64-6
Molekylær formel C23 H32 N2 O5
Mængde 1 mg
Synonym 2R-[1[S*(R*)],2alpha,3abeta,6abeta]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-Cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@@H]3CCC[C@@H]3C[C@@H]2C(=O)O
IUPAC navn (2R,3aR,6aR)-1-[(2S)-2-[[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 416.511
Formel vægt 416.231
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.