missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
S-Methyl-d3-thioacetaminophen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Methyl-d3-thioacetaminophen |
| CAS | 1215669-56-9 |
| Molekylær formel | C9 2H3 H8 N O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2S/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Sc1cc(NC(=O)C)ccc1O |
| IUPAC navn | N-[4-hydroxy-3-(trideuteriomethylsulfanyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.27 |
| Formel vægt | 200.0699 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?