missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Methyl 2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Methyl 2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride |
| CAS | 220060-08-2 |
| Molekylær formel | C7H13NO2 . HCl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | alpha-Methyl L-Proline Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(6(9)10-2)4-3-5-8-7;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@]1(C)CCCN1 |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.64 |
| Formel vægt | 179.0713 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?