Få mere at vide
(S)-Methyl 1-((S)-2-(((S)-1-(Benzyloxy)-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)amino)-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Methyl 1-((S)-2-(((S)-1-(Benzyloxy)-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)amino)-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-Methyl 1-((S)-2-(((S)-1-(Benzyloxy)-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)amino)-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C37 H45 N3 O7 |
| InChI formel | InChI=1S/C37H45N3O7/c1-45-36(43)33-21-13-25-40(33)34(41)31(20-11-12-24-38-37(44)47-27-30-18-9-4-10-19-30)39-32(23-22-28-14-5-2-6-15-28)35(42)46-26-29-16-7-3-8-17-29/h2-10,14-19,31-33,39H,11-13,20-27H2,1H3,(H,38,44)/t31-,32-,33-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCc4ccccc4 |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 643.769 |
| Mængde | 10 mg |
| Vis mere |