missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[S-Methanethiosulfonylcysteaminyl]ethylenediamine-N,N,N’,N’-Tetraacetic Acid(mixture of mono-MTS and bis-MTS) (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [S-Methanethiosulfonylcysteaminyl]ethylenediamine-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid |
| CAS | 832733-28-5 |
| Molekylær formel | C13H23N3O9S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9,12-Bis(carboxymethyl)-7-oxo-2,3-dithia-6,9,12-triazatetradecan-14-oic acid 2,2-Dioxide, MTS-EDTA |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23N3O9S2/c1-27(24,25)26-5-2-14-10(17)6-15(7-11(18)19)3-4-16(8-12(20)21)9-13(22)23/h2-9H2,1H3,(H,14,17)(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23) |
| SMIL | O=C(CN(CCN(CC(NCCSS(=O)(C)=O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)O |
| IUPAC navn | 2,2'-((2-((carboxymethyl)(2-((2-((methylsulfonyl)thio)ethyl)amino)-2-oxoethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.46 |
| Formel vægt | 429.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?