Få mere at vide
(S)-Mephenytoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Mephenytoin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 218.1055 |
| Procent renhed | >95% |