Få mere at vide
S-(+)-Mecamylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(+)-Mecamylamine Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-,9+,11-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 203.1441 |