Få mere at vide
S-(+)-Marmesin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473946 25 mg -
16459268 10 mg -
16441688 5 mg 5mg
16434937 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2176
MedChemExpress S-(+)-Marmesin is a natural coumarin, exhibiting COX-2/5-LOX dual inhibitory activity.
S-(+)-Marmesin is a natural coumarin, exhibiting COX-2/5-LOX dual inhibitory activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-(+)-Marmesin
CAS 13849-08-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H14O4
Mængde 25 mg
Synonym (+)-Marmesin (S)-Marmesin
Opløselighedsinformation DMSO : 2 mg/mL (8.12 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=CC2=CC3=C(O[C@H](C(C)(O)C)C3)C=C2O1
Molekylvægt (g/mol) 246.26
Formel vægt 246.26
Procent renhed 99.11%
Grad Research
Fysisk form Solid