Få mere at vide
(S)-(+)-Mandelsyre, 99+%
Artikelnummer. 11497337
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497337 25 g 25g
11487337 5 g 5g
11407347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15061.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17199-29-0 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
(S)-(+)-Mandelsyre er et alsidigt reagens, der anvendes til opløsning af racemater og fremstilling af amider, farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-Mandelsyre er et alsidigt reagens, der anvendes til opløsning af racemater og fremstilling af amider, farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17199-29-0
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00004495
InChI nøgle IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
PubChem CID 439616
ChEBI CHEBI:32800
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Mandelic acid
Smeltepunkt 131 °C til 135 °C
Mængde 25 g
Optisk rotation +155° (c=5 i vand)
Følsomhed Lysfølsom
Beilstein 2208678
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-(+)-Mandelic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(+)-Mandelic acid