Få mere at vide
(S)-(+)-Mandelic acid, 99+%
Artikelnummer. 11407347
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11407347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15061.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17199-29-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
(S)-(+)-Mandelsyre er et alsidigt reagens, der anvendes til opløsning af racemater og fremstilling af amider, farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-Mandelsyre er et alsidigt reagens, der anvendes til opløsning af racemater og fremstilling af amider, farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17199-29-0
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00004495
InChI nøgle IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
PubChem CID 439616
ChEBI CHEBI:32800
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Mandelic acid
Smeltepunkt 131°C to 135°C
Beilstein 2208678
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥99%
Mængde 100 g
Optisk rotation +155° (c=5 in Water)
Følsomhed Lysfølsom