Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-Mandelic acid |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 130 °C til 135 °C |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Beige-brun til hvid |
| Mængde | 100 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lead(II) acetate trihydrate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.