Få mere at vide
(S)-(+)-Mandelsyre, 99+%
Artikelnummer. 10386810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386810 25 g Plastflaske 25g
10396810 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10386810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125300250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17199-29-0 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17199-29-0
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00004495
InChI nøgle IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
PubChem CID 439616
ChEBI CHEBI:32800
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Mandelic acid
Navn note 99+%
Smeltepunkt 130°C to 135°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Beige-brun til hvid
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel C6H5CH(OH)CO2H
Beilstein 10, 192
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥99.0% (Acid)
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) acetate trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.