Få mere at vide
(S)-(+)-Lysine Monohydrochloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15820221
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15820221 500 g
15810221 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15820221 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8160180500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-27-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 182.65
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Lysine Monohydrochloride
Smeltepunkt 262°C
MDL nummer MFCD00064564
Synonym (S)-(+)-Lysine monohydrochloride, Lys, (S)-(+)-Lysine monohydrochloride
Tæthed 1.28 g/cm3 at 20°C
Mængde 500 g