missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Lofexidine, TRC

Artikelnummer. 30482442
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482442 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4694001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Lofexidine
CAS 81447-79-2
Molekylær formel C11 H12 Cl2 N2 O
Mængde 1 mg
Synonym 1H-Imidazole, 2-[(1S)-1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, (S)-, 2-[(1S)-1-(2,6-Dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole, (+)-Lofexidine, (S)-(+)-Lofexidine, Dexlofexidine
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2N2O/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15)/t7-/m0/s1
SMIL C[C@H](Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
IUPAC navn 2-[(1S)-1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 259.13
Formel vægt 258.0327
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.