Få mere at vide
(S)-Lisinopril Dimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lisinopril Dimer |
| CAS | 1356839-89-8 |
| Molekylær formel | C42 H60 N6 O9 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Lisinopril Dimer, (S)-Lisinopril Dimer, (2S)-1-[(2S)-6-Amino-2-[[(2S)-1-[[[(5S)-5-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-6-[(2S)-2-carboxypyrrolidin-1-yl]-6-oxohexyl]amino]carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Lisinopril Dihydrate Imp. G (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C42H60N6O9/c43-25-9-7-17-32(38(50)47-27-11-19-35(47)41(54)55)45-31(23-21-29-13-3-1-4-14-29)37(49)44-26-10-8-18-33(39(51)48-28-12-20-36(48)42(56)57)46-34(40(52)53)24-22-30-15-5-2-6-16-30/h1-6,13-16,31-36,45-46H,7-12,17-28,43H2,(H,44,49)(H,52,53)(H,54,55)(H,56,57)/t31-,32-,33-,34-,35-,36-/m0/s1 |
| SMIL | NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-1-[[(5S)-5-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-6-[(2S)-2-carboxypyrrolidin-1-yl]-6-oxohexyl]amino]-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 792.96 |
| Formel vægt | 792.4422 |