missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Lisinopril Dimer, TRC

Artikelnummer. 30465057
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465057 0.25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4690100.25MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lisinopril Dimer
CAS 1356839-89-8
Molekylær formel C42 H60 N6 O9
Mængde 0.25 mg
Synonym Lisinopril Dimer, (S)-Lisinopril Dimer, (2S)-1-[(2S)-6-Amino-2-[[(2S)-1-[[[(5S)-5-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-6-[(2S)-2-carboxypyrrolidin-1-yl]-6-oxohexyl]amino]carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Lisinopril Dihydrate Imp. G (EP)
InChI formel InChI=1S/C42H60N6O9/c43-25-9-7-17-32(38(50)47-27-11-19-35(47)41(54)55)45-31(23-21-29-13-3-1-4-14-29)37(49)44-26-10-8-18-33(39(51)48-28-12-20-36(48)42(56)57)46-34(40(52)53)24-22-30-15-5-2-6-16-30/h1-6,13-16,31-36,45-46H,7-12,17-28,43H2,(H,44,49)(H,52,53)(H,54,55)(H,56,57)/t31-,32-,33-,34-,35-,36-/m0/s1
SMIL NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-1-[[(5S)-5-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-6-[(2S)-2-carboxypyrrolidin-1-yl]-6-oxohexyl]amino]-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 792.96
Formel vægt 792.4422
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.