Få mere at vide
(S)-Lisinopril-d5 Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S) Lisinopril-d5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N3O5/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18,23H,4-6,9-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1/i1D,2D,3D,7D,8D |