Få mere at vide
(S)-(-)-Limonen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046134
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11307996
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13244.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5989-54-8 | C10H16 | 136.238 g/mol
(S)-(-)-Limonen bruges til at hæmme spredningen af tyktarmskræftceller. Det bruges også i kunstige æteriske olier for at producere (+)-carvon. Det er en aktiv bestanddel af terpentin. Desuden bruges det i smagsstoffer, dufte og kosmetik. Det finder anvendelse som opløsningsmiddel og befugtningsmiddel. Ud over dette bruges det til at fremstille harpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-Limonen bruges til at hæmme spredningen af tyktarmskræftceller. Det bruges også i kunstige æteriske olier for at producere (+)-carvon. Det er en aktiv bestanddel af terpentin. Desuden bruges det i smagsstoffer, dufte og kosmetik. Det finder anvendelse som opløsningsmiddel og befugtningsmiddel. Ud over dette bruges det til at fremstille harpikser.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatible stærke oxidationsmidler, syrer, stærke baser og peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5989-54-8
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.238
MDL nummer MFCD00001558
InChI nøgle XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Synonym --limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
PubChem CID 439250
ChEBI CHEBI:15383
IUPAC navn (4S)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
SMIL CC1=CCC(CC1)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Limonene
Smeltepunkt -74°C
Tæthed 0.844
Kogepunkt 175°C to 177°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 50 g
FN nummer UN2052
Beilstein 2323991
Merck Index 14,5493
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Optisk rotation −90° (c=10 in Ethanol)
Formel vægt 136.23
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-Limonene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: L-Limonene