Få mere at vide
(S)-(+)-Leucine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15890201
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15890201 25 g
15800211 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15890201 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8160090025
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-90-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Leucine
Smeltepunkt 270°C to 340°C (Decomposition)
MDL nummer MFCD00002617
Synonym (S)-(+)-Leucine, Leu, (S)-(+)-Leucine
Tæthed 1.17 g/cm3 at 20°C
Mængde 25 g