Få mere at vide
(S)-Leucic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411919
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
16411919 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16411919 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY30215
MedChemExpress (S)-Leucic acid is an amino acid metabolite.
(S)-Leucic acid is an amino acid metabolite.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Leucic acid
Fysisk form Powder
CAS 13748-90-8
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H12O3
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (756.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (756.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@@H](O)CC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Formel vægt 132.16
Procent renhed 97.0%