Få mere at vide
(S)-Laudanosine, TRC
Artikelnummer. 30135745
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135745 50 mg
30008285 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17852550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2688-77-9
Molekylær formel C21H27NO4
Molekylvægt (g/mol) 357.44
Synonym (1S)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-isoquinoline, Laudanosine, (+)-Laudanosine, (S)-(+)-Laudanosine, (S)-Laudanosine, L-(+)-Laudanosine, L-Laudanosine, (+)-Laudanosine,, NSC 35045, O-Methylcodamine;
SMIL CN1CCC2=CC(=C(C=C2[C@@H]1CC3=CC(=C(C=C3)OC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Laudanosine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3/t17-/m0/s1
Formel vægt 357.194