Få mere at vide
(S)-Lansoprazol, TRC
Artikelnummer. 30483973
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483973 1 mg
30472925 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1750151MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138530-95-7
Molekylær formel C16H14F3N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 369.36
Synonym 1H-Benzimidazole, 2-[(S)-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, (S)-, 2-[(S)-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (-)-Lansoprazol, (-)-Lansoprazole, (S)-2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (S)-2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (S)-Lansoprazole, Levolansoprazole
SMIL Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1C[S@](=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Lansoprazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/t25-/m0/s1
Procent renhed >95%