Få mere at vide
(S)-Ketorolac, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Ketorolac |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/t11-/m0/s1 |
| Formel vægt | 255.0895 |