missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-(+)-Ketoprofen-13C,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-Ketoprofen-13C,d3 |
| CAS | 1330260-99-5 |
| Molekylær formel | 13C C15 D3 H11 O3 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | (S)-(+)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic Acid-13C,d3, (+)-Ketoprofen-13C,d3, (S)-Ketoprofen-13C,d3, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic Acid-d3, Dexketoprofen-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1/i1+1D3 |
| SMIL | [2H][13C]([2H])([2H])[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-(3-benzoylphenyl)-3,3,3-trideuterio-(3^{13}C)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.29 |
| Formel vægt | 258.1165 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?