missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-(+)-Ketoprofen-13C,d3, TRC

Artikelnummer. 30400384
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400384 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30400384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK2008075MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Ketoprofen-13C,d3
CAS 1330260-99-5
Molekylær formel 13C C15 D3 H11 O3
Mængde 5 mg
Synonym (S)-(+)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic Acid-13C,d3, (+)-Ketoprofen-13C,d3, (S)-Ketoprofen-13C,d3, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic Acid-d3, Dexketoprofen-d3
InChI formel InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1/i1+1D3
SMIL [2H][13C]([2H])([2H])[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (2S)-2-(3-benzoylphenyl)-3,3,3-trideuterio-(3^{13}C)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 258.29
Formel vægt 258.1165
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.