Få mere at vide
(S)-JQ-35, MedChemExpress
Beskrivelse
(S)-JQ-35 (TEN-010) is an inhibitor of the Bromodomain and Extra-Terminal (BET) family bromodomain-containing proteins with potential antineoplastic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-JQ-35 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1349719-98-7 |
| Farve | Pink |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H34ClN7OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | TEN-010 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 85 mg/mL (157.37 mM) |
| Vis mere |