Få mere at vide
(S)-Isotimolol, TRC
Artikelnummer. 30407693
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407693 10 mg
30389174 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30407693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI91800010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 158636-96-5
Molekylær formel C13 H24 N4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 316.42
Synonym (S)-Isotimolol, Timolol Maleate Impurity B as S-Enantiomer, Timolol Impurity B as S-Enantiomer, Timolol related compound B as S-Enantiomer, (2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-1-ol
IUPAC navn (2S)-3-(tert-butylamino)-2-[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-1-ol
SMIL CC(C)(C)NC[C@@H](CO)Oc1nsnc1N2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Isotimolol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(9-18)20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Formel vægt 316.1569